Merck
C7745
Sigma-Aldrich
CDK7/サイクリンH1/MNAT1、活性型、Hisタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CAK, CCNH, CDKN7, MAT1, P39mo15, RNF66, STK1, p34, p37
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
17-22 nmol/min·mg
分子量
CDK7 subunit ~40 kDa
MNAT1 subunit ~37 kDa
cyclin D1 ~39 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
CDK7遺伝子は、細胞周期進行の重要な制御因子であるサイクリン依存性プロテインキナーゼファミリーのメンバーです。CDK7はサイクリンH、MAT1と三量体を形成し、CDK活性化キナーゼ(CAK)として機能します。また、転写開始やDNA修復に関与する転写因子TFIIHに必須の要素です。CDK7は転写調節と細胞周期を直接的に結び付ける働きがあると考えられています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.0、300 mM NaCl、150 mMイミダゾール、0.1 mM PMSF、0.2 mM DTT、25%グリセロール含有)で提供されます。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
C7745-BULK:
C7745-VAR:
C7745-10UG:
C7745-10UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stéphane Larochelle et al.
Molecular cell, 25(6), 839-850 (2007-03-28)
Cell division is controlled by cyclin-dependent kinases (CDKs). In metazoans, S phase onset coincides with activation of Cdk2, whereas Cdk1 triggers mitosis. Both Cdk1 and -2 require cyclin binding and T loop phosphorylation for full activity. The only known CDK-activating
R P Fisher et al.
Cell, 78(4), 713-724 (1994-08-26)
Phosphorylation by the CDK-activating kinase (CAK) is a required step in the activation of cyclin-dependent kinases. We have purified CAK from mammalian cells; the enzyme comprises two major polypeptides of 42 and 37 kDa. Protein sequencing indicates that the 42