スキップする
C7744
コンブレタスタチンA4
≥98% (HPLC), vascular disrupting agent, powder
別名:
1-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-2-(3′-ヒドロキシ-4′-メトキシフェニル)エタン 3,4,5-トリメトキシ-3′-ヒドロキシ-4′-メトキシスチルベン, 2-メトキシ-5-[(1Z)-2-(3,4,5-トリメトキシフェニル)エテニル]フェノール, CA4
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥20,800
¥17,680
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥72,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H20O5
CAS番号:
分子量:
316.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥17,680
単価¥20,800割引15%
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
コンブレタスタチンA4, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C/c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1O
InChI
1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5-
InChI key
HVXBOLULGPECHP-WAYWQWQTSA-N
General description
コンブレタスタチンA4は、コルヒチノイド化合物のクラスに属します。
Application
コンブレタスタチンA4は、以下の用途に使用されています。
  • G2/M期のイソクエン酸デヒドロゲナーゼ(IDH1およびIDH2)タンパク質の効果を明らかにするための抗チューブリン剤として
  • 2Dおよび3Dの癌性および非癌性細胞モデルの両方において、ビフェニルCA4誘導体の抗増殖性およびアポトーシス促進性を評価するために
  • Ascaris suum(ブタ回虫)L3幼虫の運動性に及ぼす効果を研究するための微小管阻害剤として
Biochem/physiol Actions
コンブレタスタチンA4は、腫瘍血管系を標的として血管形成を阻害する血管障害剤(VDA)です。
コンブレタスタチンA4は、腫瘍血管系を標的として血管形成を阻害する血管障害剤(VDA)です。β-チューブリンのコルヒチン結合部位でチューブリン重合を阻害します。また、ヒト胃細胞のAKTの機能を抑制することにより抗癌作用を発揮しています。AKT活性化の阻害は細胞増殖の低下、細胞周期の停止を引き起こすほか、in vitroにおける細胞遊走、侵襲性やin vivoの転移能を低下させることが知られています。コンブレタスタチンA4は天然のスチルベノイドフェノールです。
コンブレタスタチンA4は、強力な微小管標的化剤(MTA)です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1311A2846SML0688
Rubone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1311
Rubone
PO1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0688
PO1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
off-white
color
yellow to orange
color
off-white to light tan
color
faintly pink to red
Still not finding the right product?
Explore all of our products under コンブレタスタチンA4
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)