スキップする
C7397
シクロホスファミド 一水和物
ISOPAC®
別名:
2-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]テトラヒドロ-2H-1,3,2-オキサザホスホリン2-オキシド, シトキサン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥25,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H15Cl2N2O2P · H2O
CAS番号:
分子量:
279.10
UNSPSC Code:
51112507
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-015-4
Beilstein/REAXYS Number:
4678992
MDL number:
Assay:
97.0-103.0% (HPLC)
Form:
powder
¥25,700
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
97.0-103.0% (HPLC)
form
powder
mp
49-51 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Application
ナイトロジェンマスタード DNA アルキル化試薬であるシクロホスファミドは、その抗癌および抗免疫薬としての作用機構の研究に用いられます。
Biochem/physiol Actions
がんの化学療法で広く使用される細胞毒性ナイトロジェンマスタ-ド誘導体です。DNAと架橋して、鎖の破壊、変異を引き起こします。
シクロホスファミドは、がんの化学療法で広く用いられている細胞毒性ナイトロジェンマスタ-ド誘導体です。DNAと架橋して、鎖の破壊、変異を引き起こします。臨床活性はアルデヒド脱水素酵素1 (ALDH1) 活性の低下と関連しています。
Packaging
シリコン/PTFE 隔壁、アルミニウム引き裂きシールとともに 100 mL 漿液ボトルに入っています。
Preparation Note
内容物を100 mLの溶媒に溶かすと、1%の溶液になります。
Legal Information
Isopac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
適切な溶媒をバイアルに直接注入することにより、曝露を生じることなく、希望の強度の溶液を調製することができます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BP1094C076893813
assay
97.0-103.0% (HPLC)
assay
-
assay
97.0-103.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
49-51 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
mp
47-52 °C, 49-51 °C (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C7397-VAR: + C7397-BULK: + C7397-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–5/5 質問  
  1. I dissolved this product in PBS for intraperitoneal injections. The storage conditions are the same for PBS? You previously said that the the stock solution should be stored at 0 - 4°C for short-term, how long is short-term use? Thanks
    1 回答
    1. Solutions may break down during storage. Aqueous solutions can be kept for a few hours at temperatures up to 25 °C. It is recommended that this product be prepared fresh for optimal results.
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. How should stock solutions for item C7397-1G, Cyclophosphamide monohydrate be stored?
    1 回答
    1. The stock solution should be stored at 0 - 4°C for short-term use or at -20°C for long-term storage.
      役に立ちましたか?
  5. what is the difference between C7397 & C0768?
    1 回答
    1. Both Product C7397 and C0768 fall under the same Chemical Abstract Service number (CAS) 6055-19-2, which means chemically they are the same. Both products are also offered in a powdered format. These products are suitable for the application of cyclophosphamide.
      The differences between the two materials is that product C7397 is only offered in 1 gram pack size. It is also apart of the ISOPAC portfolio, which are products that are packaged in special packaging for sensitive and hazardous chemical. This product is specifically packaged in a 100 mL serum bottle with silicon/PTFE septum and aluminum tear seal. This specialized packaging allows for injection of a compatible solvent directly into the vial to any desired strength solution without exposure of the material to the air. Product C0768 is offered in 1 gram, 5 grams, 10 grams, and 25 grams. All pack sizes are packaged in a glass bottle and bulk packaging is an available option for this material.
      Product C7397 has a quality level of 100 while product C0768 has a quality level of 200. Products with quality level 100 are designed for non-regulated applications with no change notification requirements. Products with quality level of 200 are designed for non-regulated applications with limited change notification requirements.
      The specifications for each product are slightly different as well, please view the specification sheets for both items:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/473/595/C7397-BULK________SIGMA____.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/989/258/C0768-BULK________SIGMA____.pdf