Merck
C5876
Sigma-Aldrich
Z-Cys(Bzl)-OH
別名:
N-Cbz-S-ベンジル-L-システイン, Nα-Z-S-ベンジル-L-システイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19NO4S
CAS番号:
分子量:
345.41
Beilstein:
1155032
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)