由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
≥92.5% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
55-66 kDa
テクニック
microbiological culture: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SERPINA3(12)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
物理的形状
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A9285-BULK:
A9285-.1MG-PW:
A9285-.1MG:
A9285-VAR:
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.