スキップする
C2137
非ヒドロキシ脂肪酸セラミド ウシ脳由来
≥99%
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥15,200
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥41,800
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥133,000
この商品について
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352211
Assay:
≥99%
Form:
powder
¥15,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
スフィンゴミエリンに対するホスホリパ-ゼCの作用に関与します。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhospholipase D(ホスホリパーゼD)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
Other Notes
主にステアリン酸およびネルボン酸を含有します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
860829P860830P857401P
C16-Urea-Ceramide D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexadecane-urea, powder
Avanti
857401P
C16-Urea-Ceramide
description
≥99%
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 860830P, powder
description
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexadecane-urea, powder
assay
≥99%
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
ACS grade non-hydroxy fatty acid ceramide
Avanti 860829 Ceramide, 18:0(2R-OH) Ceramide, 18:0(2R-OH) Ceramide for cell culture, 18:0(2R-OH) Ceramide 860829, lab-grade 18:0(2R-OH) Ceramide, 18:0(2R-OH) Ceramide fatty acid derivative, 18:0(2R-OH) Ceramide research applications, high-purity 18:0(2R-OH) Ceramide, 18:0(2R-OH) Ceramide 34249-40-6, 18:0(2R-OH) Ceramide for membrane fluidity, 18:0(2R-OH) Ceramide formulation
-
Avanti C16-Urea-Ceramide 857401, C16-Urea-Ceramide 1g vial, C16-Urea-Ceramide in skincare formulations, C16-Urea-Ceramide laboratory grade, C16-Urea-Ceramide for dermatological research, C16-Urea-Ceramide powder, C16-Urea-Ceramide inhibitor, bioactive ceramide C16-Urea-Ceramide, neutral ceramidase inhibitor C16-Urea-Ceramide, C16-Urea-Ceramide 5g, C16-Urea-Ceramide application in cell culture, C16-Urea-Ceramide CAS 361450-27-3, nCDase inhibitor C16-Urea-Ceramide
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)