¥71,570
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CAS9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37 kDa
交差性
human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a purified recombinant human caspase 9 preparation
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CASP9(842)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blot assay
- immunocytochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C4356-.2ML:
C4356-VAR:
C4356-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ