Merck
C3875
Sigma-Aldrich
N-Carbamyl-DL-α-amino-n-butyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O3
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(NC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
InChI Key
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)