Merck
C30200-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(tac)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
包装
pkg of 1 × 1 g C302001-01
pkg of 1 × 10 g C302010-01
ポアサイズ
500 Å
キャパシティ
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
C302000-C:
C302000-1G:
C302000-10G:
C302010-01:
C302000-00:
C302001-01:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)