Merck
C2859
Sigma-Aldrich
6-Carboxytetramethylrhodamine
別名:
6-TAMRA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H22N2O5
CAS番号:
分子量:
430.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
詳細
single isomer
SMILES記法
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
InChI Key
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The corresponding succinimidyl ester is a single isomer fluorophore most commonly used in automated DNA sequencing.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)