Merck
C2651
Sigma-Aldrich
Cyclo(His-Phe)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N4O2
CAS番号:
分子量:
284.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H]1Cc3ccccc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)