Merck
C21308-HH
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac) ホスホロアミダイト
configured for Polygen, configured for PerkinElmer
別名:
N-アセチル-5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジメチルシリル]-シチジン、 3′-[2-シアノエチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホラミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H64N5O9PSi
CAS番号:
分子量:
902.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 0.5 g C213081-01
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3 wt. % residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核酸プロファイル
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2,1-12H3,(H,49,50,53,54)/t40-,42-,43-,44-,62?/m1/s1
InChI Key
QKWKXYVKGFKODW-YOEDQOPESA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C213080-0.5G:4548174004685
C213081-01:4548173302218
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)