安全性情報
C1751
Sigma-Aldrich
N-CBZ-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
2-8°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1751-1G:
C1751-5G:
C1751-100G:
C1751-BULK:
C1751-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)