Merck
C1249
Sigma-Aldrich
CDK4/サイクリンD3, 活性型, GSTタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CCND3, CMM3, MGC14458, PSK-J3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥70,720
¥70,720
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥70,720
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥70,720
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
13-19 nmol/min·mg
分子量
CDK4 subunit ~58 kDa
cyclin D3 ~58 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
CDK4はサイクリン依存性プロテインキナーゼファミリーに属しており、細胞周期G1期の細胞増殖の制御に関与しています。CDK4はサイクリンDと複合体を形成し、p16(サイクリン依存性キナーゼ阻害因子2)によって阻害されます。CDK4がRbタンパク質のC末端領域リン酸化を仲介することにより、E2F複合体の活発な転写抑制が起こります。CDC37およびHSP90は、サイクリンDと結合していないCDK4の画分と優先的に結合します。SMAD3は、G1サイクリン依存性キナーゼCDK4およびCDK2の主な生理的基質です。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
C1249-BULK:
C1249-10UG-PW:
C1249-VAR:
C1249-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J W Harbour et al.
Cell, 98(6), 859-869 (1999-09-28)
We present evidence that phosphorylation of the C-terminal region of Rb by Cdk4/6 initiates successive intramolecular interactions between the C-terminal region and the central pocket. The initial interaction displaces histone deacetylase from the pocket, blocking active transcriptional repression by Rb.
Isao Matsuura et al.
Nature, 430(6996), 226-231 (2004-07-09)
Transforming growth factor-beta (TGF-beta) potently inhibits cell cycle progression at the G1 phase. Smad3 has a key function in mediating the TGF-beta growth-inhibitory response. Here we show that Smad3 is a major physiological substrate of the G1 cyclin-dependent kinases CDK4