Merck
C1245
Sigma-Aldrich
CLK1(129-末端)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CLK/STY, STY
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥75,000
¥75,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥75,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥75,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
170-230 nmol/min·mg
分子量
~66 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CLK1(1195)
生物化学的/生理学的作用
CLK/STYは二重特異性プロテインキナーゼのCDC2様(またはLAMMER)ファミリーに属する分子です。リン酸化されたセリン/アルギニンリッチ(SR)タンパク質はmRNA前駆体のプロセシングや、核から核質への放出に関与しています。CLK/STYはASF/SF2のような特定のSRタンパク質をリン酸化することによって、SRスプライシング因子の活性や区画化を直接制御している可能性があります。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
C1245-VAR:
C1245-10UG-PW:
C1245-10UG:
C1245-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Colwill et al.
The Journal of biological chemistry, 271(40), 24569-24575 (1996-10-04)
Serine/arginine-rich (SR) proteins are essential for pre-mRNA splicing, and modify the choice of splice site during alternative splicing in a process apparently regulated by protein phosphorylation. Two protein kinases have been cloned that can phosphorylate SR proteins in vitro: SRPK1
Jayendra Prasad et al.
Molecular and cellular biology, 23(12), 4139-4149 (2003-05-30)
SR proteins constitute a family of splicing factors that play key roles in both constitutive and regulated splicing in metazoan organisms. The proteins are extensively phosphorylated, and kinases capable of phosphorylating them have been identified. However, little is known about