Merck
C121
Sigma-Aldrich
7-クロロキヌレン酸
solid
別名:
7-Cl-KYNA, 7-クロロ-4-ヒドロキシキノリン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6ClNO3
CAS番号:
分子量:
223.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
形状
solid
tan
溶解性
0.1 M NaOH: 13.7 mg/mL
DMSO: 14 mg/mL
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor; prevents neurodegeneration produced by quinolinic acid.