Merck
C113080
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac) ホスホロアミダイト
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
DMT-dC(ac)アミダイト, N-アセチル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシシチジン、3'-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N4-アセチル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシシチジン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 X 1 G
¥85,500
12 X 2 G
¥174,000
¥85,500
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
12 X 1 G
¥85,500
12 X 2 G
¥174,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H50N5O8P
CAS番号:
分子量:
771.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥85,500
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 12 × 1 g C113080-12x1G
pkg of 12 × 2 g C113080-12x2G
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核酸プロファイル
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI Key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proligo′s DNA phosphoramidites lead to high-yield and high-quality oligonucleotides due to their high coupling efficiency. The deprotection step of automated oligonucleotide synthesis is integral to synthesis time and final product quality. DMT-dC(ac) Phosphoramidite is an acetyl-protected DNA phosphoramidite used in fast deprotection chemistry for the rapid and high-yield synthesis of high-purity oligonucleotides. Key Features of dC(ac):
  • Ultrafast deprotection: 10 minutes at 65°C with AMA reagent
  • Key component in oligonucleotide synthesis
  • Industry-standard for fast deprotection chemistry
  • Operating for AMA deprotection methods without changes
  • Consistent lot-to-lot high purity and performance
  • Manufactured under a certified ISO 9001 quality systemThe product belongs to Expediteand PolyGen® Synthesizers.
法的情報
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C113081-01:
C113082-12:
C113082-01:
C113081-12:4548173297378
C113080-12X1G:4548174003329
C113080-12X2G:4548174003336
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)