Merck
C1046
Sigma-Aldrich
Silicone sponge closures
size 38 mm
別名:
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥49,080
¥49,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥49,080
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥49,080
Check Cart for Availability
サイズ
38 mm
適合性
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Silicone rubber rings with sealed-in silicone sponge filters.
These silicone sponge closures are ideal when working with aerobic cultures; they permit an efficient exchange of gases. They also cut losses due to evaporation in half in comparison to cotton plugs, thus minimizing changes in pH values. They can be dry heat sterilized repeatedly at 180°C and are easy to clean and maintain (reusable).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2