アッセイ
≥97% (CHN)
形状
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white
mp
109-111 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.C[N+]2(CCOCC2)CCN=C=NC3CCCCC3
InChI
1S/C14H26N3O.C7H8O3S/c1-17(9-11-18-12-10-17)8-7-15-13-16-14-5-3-2-4-6-14;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14H,2-12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1011-1G:
C1011-5G:
C1011-10G:
C1011-BULK:
C1011-25G:
C1011-VAR:
試験成績書(COA)