Merck
BPQ24
Sigma-Aldrich
BioPORTER® QuikEaseタンパク質送達キット
for intracellular delivery
別名:
BioPORTER Kit, Protein Delivery Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
品質水準
テクニック
transduction: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BioPORTER試薬が分注されたチュ-ブ24本を含みます。
アプリケーション
BioPORTER® QuikEase Protein Delivery Kit has been used to deliver active granzyme B tagged with FITC into mouse neuroblastoma cell lines. Protein concentrations used for delivery were 6μg/ml which when stained for FITC-GrB yielded a 90% uptake rate.
BioPORTER® QuikEase Protein Delivery Kit has been used:
  • for the delivery of single-chain antibody variable fragment (scFv) into HeLa cells
  • for the transduction of QBI-293 cells with human Tau protein
  • for the delivery of human granzyme B (GrB) in human cervical cancer cells
  • for the delivery of epidermal fatty acid-binding protein (E-FABP) into nerve growth factor-differentiated PC12 cells (NGFDPC12)
BioPORTER® QuikEaseProtein Delivery Kitは最新鋭の高分子輸送用技術を採用しています。脂質を基礎とした独自の組成により、タンパク質やペプチド、さらには酵素や抗体といった生物活性分子の細胞内輸送をあらゆる細胞で行うことを可能にしています。BioPORTER QuikEase Kitsに含まれているBioPORTER試薬は、反応ごとにそのままお使いいただけるようチュ-ブに小分けされています。1本のチュ-ブに封入されている凍結乾燥状態のBioRORTER試薬は、6ウェルプレ-ト(35 mmの培養皿)なら1条件、24ウェルプレ-ト(16 mmのウェル)なら4条件、96ウェルプレ-トなら10条件の反応を行うことができます。
法的情報
BioPorter is a registered trademark of Gene Therapy Systems, Inc.
QuikEase is a trademark of Gene Therapy Systems, Inc.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • BioPorter® Reagent Coated Tubes
  • FITC-Antibody Control
  • β-Galactosidase Control
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
E. coli expression of a soluble, active single-chain antibody variable fragment containing a nuclear localization signal
Xiong H, et al.
Protein Expression and Purification, 66(2), 172-180 (2009)
Cancer vaccination drives Nanog-dependent evolution of tumor cells towards an immune-resistant and stem-like phenotype
Noh KH, et al.
Cancer Research, canres-ca3758 (2012)
Xianzhi Jiang et al.
Journal of virology, 85(5), 2325-2332 (2010-12-24)
The herpes simplex virus type 1 (HSV-1) latency-associated transcript (LAT) is the only HSV-1 gene transcript abundantly expressed throughout latency. LAT null mutants have a significantly reduced reactivation phenotype. LAT's antiapoptosis activity is the major LAT factor involved in supporting
Seeding of normal Tau by pathological Tau conformers drives pathogenesis of Alzheimer-like tangles
Guo JL and Lee VMY
The Journal of Biological Chemistry, 286(17), 15317-15331 (2011)
Jason C Sang et al.
Communications biology, 4(1), 613-613 (2021-05-23)
Aggregation of α-synuclein (α-syn) is closely linked to Parkinson's disease (PD) and the related synucleinopathies. Aggregates spread through the brain during the progression of PD, but the mechanism by which this occurs is still not known. One possibility is a