BAH136800070
Flowmi®セルストレーナー
porosity 70 μm, for 1000 uL Pipette Tips, pack of 50 ea
別名:
compact laboratory sample filters, facs sample filtration, small sample filter, small sample pipette tip filter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥22,170
¥22,170
出荷可能日2025年4月30日詳細
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥22,170
About This Item
UNSPSCコード:
41104932
NACRES:
NB.01
¥22,170
出荷可能日2025年4月30日詳細
おすすめの製品
物質
white
無菌性
sterile
包装
pack of 50 ea
pkg of (supplied in a tray)
メーカー/製品名
Bel-Art H13680-0070
ポアサイズ
70 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Scienceware® Flowmi Cell Strainersは、FLOWまたはAnalysis前の少量サンプル(1000 μlまで)の高速かつ効率的な濾過を提供します。特許出願中。
特徴および利点
- 少ないサンプル量を濾過する際に、液量を保ちます
- FLOWまたはFACS装置において、細胞の残骸を効果的に濾過することで
- 目詰まりの可能性を減らします
- 好みのピペットチップをご使用ください;Flowmiは、Fisherbrand Sure-One、VWRブランド、Axygen、NichiryoおよびEppendorfを含むほとんどの1000 μLチップにフィットします
- コンパクトトレイは、すぐに使用できる50のFlowmi Cell Strainersを含み、お客様のチップにフィットします;スライドカバーにより簡便な片手での使用が可能です
- 再密封可能なバッグにパッケージされており、ラミナーフローフードでの使用の際に無菌性を維持します
その他情報
Recommended for use with samples having a maximum concentration of 4MM cells/ml.
法的情報
Flowmi is a registered trademark of SP Scienceware, Division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Eduardo Javier López Soto et al.
eLife, 9 (2020-03-28)
Cell-specific alternative splicing modulates myriad cell functions and is disrupted in disease. The mechanisms governing alternative splicing are known for relatively few genes and typically focus on RNA splicing factors. In sensory neurons, cell-specific alternative splicing of the presynaptic CaV
資料
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.