Merck
BAF134730001
Bel-Art® Write-on Tape Dispenser
Wall Mount Adapter for Economy Model
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F13473-0001
L × W
100 mm × 125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use to mount the dispenser vertically or horizontally.
U-shaped stainless steel foot positions ′Write-On Label Tape Dispenser at a 45° angle off of the wall for improved ergonomics.
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Write-on is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)