アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
oil
色
white
溶解性
DMSO: >25 mg/mL
ethanol: >25 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C/C=C\C=C\C=C\[C@@H](Sc1ccc(cc1)C(O)=O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C27H36O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-25(24(28)15-14-17-26(29)30)33-23-20-18-22(19-21-23)27(31)32/h6-7,9-13,16,18-21,24-25,28H,2-5,8,14-15,17H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/b7-6-,10-9-,12-11+,16-13+/t24-,25+/m0/s1
InChI Key
PKJINWOACFYDQN-RBVMPENBSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
B9680-100UG:
B9680-100UG-PW:
B9680-VAR:
B9680-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)