Merck
B9513
Sigma-Aldrich
(−)-Boc-L-thioproline
別名:
(−)-(R)-Boc-4-thiazolidinecarboxylic acid, (−)-Boc-L-thiaproline, Boc-4-Thio-Pro-OH, Boc-Thi-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NO4S
CAS番号:
分子量:
233.28
Beilstein:
4254605
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CSC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-15-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
FJWNZTPXVSWUKF-LURJTMIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9513-5G:
B9513-BULK:
B9513-10G:
B9513-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)