抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
99D, monoclonal
分子量
antigen 65-75 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rabbit, mouse, rat, avian, human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable using nucleoplasm, subnuclear punctate compartment, and cytoplasm
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:50,000 using a rat brain cytosol preparation
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BIN1(274)
mouse ... Bin1(30948)
rat ... Bin1(117028)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
B9428-VAR:
B9428-.2ML:
B9428-BULK:
試験成績書(COA)