分子量
antigen 26-30 kDa
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human colon adenocarcinoma sections
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using human Burkit lymphoma Raji cell lysate
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL2L1(598)
mouse ... Bcl2l1(12048)
rat ... Bcl2l1(24888)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ