Merck
B9258
Sigma-Aldrich
2-ブロモエチルアミン 臭化水素酸塩
別名:
2-アミノエチルブロミド 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2NH2 · HBr
CAS番号:
分子量:
204.89
Beilstein:
3607605
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
170-175 °C (lit.)
SMILES記法
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI Key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
Sai An et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(9), e1805182-e1805182 (2019-01-29)
Triple negative breast cancer (TNBC) is the most aggressive breast cancer subtype. Currently, no targeted treatment is available for TNBC, and the most common clinical therapy is tumor resection, which often promotes metastasis risks. Strong evidence suggests that the lymphatic