Merck
B8148
Sigma-Aldrich
6-ベンジルアミノプリン 9-(β-D-グルコシド)
別名:
N6-ベンジルアデニン9-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21N5O5
CAS番号:
分子量:
387.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1OC(C(O)C(O)C1O)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
詳細
サイトカイニンである6-ベンジルアミノプリン(BAP)の主要代謝物です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B8148-1MG:
B8148-BULK:
B8148-25MG:
B8148-VAR:
B8148-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)