表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 tabs | カートの在庫状況を確認する | ¥54,800 |
25 tabs | カートの在庫状況を確認する | ¥103,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
CAS番号:
分子量:
433.62
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-506-1
MDL number:
¥54,800
カートの在庫状況を確認する
form
tablet
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
アルカリホスファタ-ゼ検出用の組織化学的基質です。
Application
アルカリホスファタ-ゼ標識分子の比色検出に使用されます。
アルカリホスファタ-ゼ標識分子の発色検出用として、リン酸 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル(BCIP)とニトロブル-テトラゾリウム(NBT)の2種類をご用意しています。BCIP/NBT基質は用途が広く、ノ-ザンブロッティング, サザンブロッティング, ウエスタンブロッティングやin situハイブリダイゼ-ション, 免疫組織化学的検査など様々な目的に使用することができます。
BCIPには2種類の塩があり、二ナトリウム塩は水に、p-トルイジン塩はジメチルホルムアミドに溶解します。これらの塩は、NBTと反応バッファ-と組み合わせてアルカリホスファタ-ゼ検出用基質溶液を作成するための、ストック溶液の調製に用いられます。本基質をアルカリホスファタ-ゼとインキュベ-ションすると、容易に目視できる紫色の不溶性のNBTジホルマザンが生成されます。さらに使いやすいように、溶解しやすいタブレットやそのままお使いいただける溶液等のBCIP/NBT混合物もご用意しています。
BCIPには2種類の塩があり、二ナトリウム塩は水に、p-トルイジン塩はジメチルホルムアミドに溶解します。これらの塩は、NBTと反応バッファ-と組み合わせてアルカリホスファタ-ゼ検出用基質溶液を作成するための、ストック溶液の調製に用いられます。本基質をアルカリホスファタ-ゼとインキュベ-ションすると、容易に目視できる紫色の不溶性のNBTジホルマザンが生成されます。さらに使いやすいように、溶解しやすいタブレットやそのままお使いいただける溶液等のBCIP/NBT混合物もご用意しています。
Biochem/physiol Actions
イムノブロッティングにおけるアルカリホスファタ-ゼ検出用基質です。それほど一般的ではありませんが、免疫組織化学的検査において染色用基質としても使用されています。BCIPをニトロブル-テトラゾリウム(NBT)タブレット(製品番号N5514)と併用した場合、増幅により検出感度が向上します。青紫色を呈する、肉眼での観察が可能な不溶性物質を生成します。
Preparation Note
タブレット1錠あたり25 mgの基質を含有します。
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 p-トルイジン塩
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
劇物
pdsc
B0274-VAR: + B0274-25TAB:4548173188485 + B0274-10TAB:4548173188478 + B0274-BULK:
jan