分子量
antigen 23 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human skin cancer cells
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using A549 or K562 whole cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL2L11(10018)
mouse ... Bcl2l11(12125)
rat ... Bcl2l11(64547)
免疫原
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
B7929-VAR:
B7929-BULK:
B7929-.1MG:
B7929-.1MG-PW:
試験成績書(COA)