安全性情報
B7684
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗乳癌耐性タンパク質 マウス宿主抗体
250 μg/mL, clone BXP-34, tissue culture supernatant, aqueous solution
別名:
抗ABCG2抗体, 抗BCRP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
tissue culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BXP-34, monoclonal
フォーム
aqueous solution
分子量
antigen ~70 kDa
交差性
human
濃度
250 μg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (not suitable)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed sections
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCG2(9429)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
Reacts with an internal epitope of BCRP. Does not react with the human MDR1, MRP1, MRP2, MRP5 gene products.
免疫原
mitoxanthrone resistant, BCRP overexpressing cell line MCF7 MR.
物理的形状
Solution in serum-free culture medium containing 1% bovine serum albumin and 0.1% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
B7684-VAR:
B7684-1ML-PW:
B7684-BULK:
B7684-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.