Merck
B7416
Sigma-Aldrich
4,6-O-Benzylidene-D-galactose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16O6
CAS番号:
分子量:
268.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1OC2COC(OC2C(O)C1O)c3ccccc3
InChI
1S/C13H16O6/c14-9-10(15)12(16)18-8-6-17-13(19-11(8)9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2
InChI Key
FOLRUCXBTYDAQK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)