Merck
B7271
Sigma-Aldrich
ブロモチモールブルー ナトリウム塩
ACS reagent
別名:
3′,3′′-ジブロモチモールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H27Br2NaO5S
CAS番号:
分子量:
646.36
Beilstein:
6887926
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
グレード
ACS reagent
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
溶解性
clarity passes test
SMILES記法
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI Key
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7271-5G:
B7271-25G:
B7271-BULK:
B7271-1G:
試験成績書(COA)