Merck
B5005
Sigma-Aldrich
Behenoyl chloride
≥99%
別名:
Docosanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)20COCl
CAS番号:
分子量:
359.03
Beilstein:
1792888
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
InChI Key
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)