Merck
44687
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-ribofuranoside
≥98.0% (HPLC), powder
別名:
X β-D-ribofuranoside, X-riboside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13BrClNO5
CAS番号:
分子量:
378.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-ribofuranoside, ≥98.0% (HPLC)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -102.0±3.0°, c = 1 in methanol
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H13BrClNO5/c14-5-1-2-6-9(10(5)15)7(3-16-6)20-13-12(19)11(18)8(4-17)21-13/h1-3,8,11-13,16-19H,4H2/t8-,11-,12-,13-/m1/s1
InChI Key
RYLVNYDICPAOQR-HUXSOILUSA-N
アプリケーション
Evaluation of novel beta-ribosidase substrates for the differentiation of Gram-negative bacteria
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Glycosynth Limitedが提供します。米国特許番号7,323,488、欧州特許番号1436411および1438424。購入者が行う内部研究用途にのみ使用できます。ライセンスの転売、譲渡または研究目的以外での使用は許可されません。内部研究以外に使用する場合の上記特許の権利については、Glycosynth Limitedにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
L A Butterworth et al.
Journal of applied microbiology, 96(1), 170-176 (2003-12-18)
To synthesize novel substrates for the detection of beta-ribosidase and assess their potential for the differentiation of Gram-negative bacteria. Two novel chromogenic substrates, 3',4'-dihydroxyflavone-4'-beta-D-ribofuranoside (DHF-riboside) and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-ribofuranoside (X-riboside) were evaluated along with a known fluorogenic substrate, 4-methylumbelliferyl-beta-D-ribofuranoside (4MU-riboside). A total