Merck
B3378
Supelco
ベントナイト
別名:
モンモリロナイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
SMILES記法
O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B3378-2.5KG:
B3378-BULK:
B3378-10KG:
B3378-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)