Merck
B2886
Sigma-Aldrich
(ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ)トリス(ジメチルアミノ)ホスホニウム ヘキサフルオロホスファート
別名:
BOP, BOP試薬, Castro試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22F6N6OP2
CAS番号:
分子量:
442.28
Beilstein:
4287025
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
>130 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
InChI Key
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Activating reagent for synthesis of peptides and amino acid derivatives
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B2886-BULK:
B2886-100G:
B2886-25G:
B2886-5G:
B2886-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Castro, B, et al.
Tetrahedron Letters, 1219, 1219-1219 (1975)