Merck
B2506
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BrN2O8P
CAS番号:
分子量:
387.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12BrN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI Key
NNUOOMKMVQYVFR-UHFFFAOYSA-N
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B2506-25MG:
B2506-VAR:
B2506-10MG:
B2506-5MG:
B2506-BULK:
試験成績書(COA)