Merck
B2030
Sigma-Aldrich
過酸化ベンゾイル
~70% (titration)
別名:
過酸化ジベンゾイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CO)2O2
CAS番号:
分子量:
242.23
Beilstein:
984320
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
~70% (titration)
自己発火温度
176 °F
含みます
~30% water as stabilizer
mp
105 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
重合反応の開始剤、硬化剤、架橋剤として広く用いられています。
Polymerization initiator for polyester and acrylic resins.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B2030-VAR:
B2030-100G:
B2030-BULK:
B2030-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhichao Liu et al.
PLoS computational biology, 7(12), e1002310-e1002310 (2011-12-24)
Drug-induced liver injury (DILI) is a significant concern in drug development due to the poor concordance between preclinical and clinical findings of liver toxicity. We hypothesized that the DILI types (hepatotoxic side effects) seen in the clinic can be translated
Denis Fourches et al.
Chemical research in toxicology, 23(1), 171-183 (2009-12-18)
Drug-induced liver injury is one of the main causes of drug attrition. The ability to predict the liver effects of drug candidates from their chemical structures is critical to help guide experimental drug discovery projects toward safer medicines. In this