スキップする
B1502
脳抽出物 ウシ脳由来
Type I, Folch Fraction I
別名:
Brain Extract from Bovine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
製品B1502は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine brain
Quality Segment
type
Type I
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
General description
Brain extract has lipids, especially polyunsaturated fatty acids (PUFAs) at high level. Extract from substantia niagra and the striatum has high amount of iron.
Application
Brain Extract from bovine brain has been used:
  • to prepare small unilamellar vesicles
  • in lipid binding assay
  • to aid the recovery of phosphoinositides and also to terminate the reaction in phosphatidylinositol 5-phosphate (PtdIns5P) and PtdIns4P assay
  • in liposome and protein self-aggregation assays
Biochem/physiol Actions
Brain lipids are involved in cellular signal transduction, membrane organization, trafficking protein modification, interactions and energy storage.
Packaging
密封アンプル入り。
Other Notes
ホスファチジルイノシト-ル、ホスファチジルセリンをはじめ脳の脂質類が含まれています。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 脳抽出物 ウシ脳由来
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B1502-25MG: + B1502-CP: + B1502-1G: + B1502-100MG: + B1502PROC: + B1502-VAR: + B1502-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What's the solubility of Brain Extract from bovine brain folch fraction I in chloroform?
    1 回答
    1. This product is tested for solubility in a 98:2 mixture of chloroform and methanol at 50 mg/mL.
      役に立ちましたか?
  2. What is the molecular weight of this product?
    1 回答
    1. The molecular weight for this product is not provided as this product is a crude material derived from bovine brain. The product is predominantly phosphatidylserine with phosphatidylethanolamine and phosphatidylinositol also present.