Merck
B1061
Sigma-Aldrich
BN82002 hydrochloride
≥97% (HPLC), solid
別名:
4-Dimethylamino-2-methoxy-6-((methyl-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino)methyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25N3O4 · xHCl
CAS番号:
分子量:
359.42 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
tan
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].COc1cc(cc(CN(C)CCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1O)N(C)C
生物化学的/生理学的作用
BN82002 is a potent, selective, and irreversible CDC25 phosphatase family inhibitor.
BN82002 is a potent, selective, and irreversible CDC25 phosphatase family inhibitor. BN82002 displays ~20-fold greater selectivity over CD45 tyrosine phosphatase (IC50 in μM = 2.4, 3.9, 6.3, 5.4, and 4.6 for 25A, 25B2, 25B3, 25C, and 25C-cat, respectively). BN82002 has been shown to delay cell cycle progression in vitro (IC50 in the range of 7.2 - 32.6 μM). BN82002 reduces tumor growth in athymic mice xenografted with the human pancreatic cell MIA PaCa-2 (15 mg/kg, i.p. route).
注意
Hygroscopic.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)