クローン
14H5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 4-8 μg/mL using HeLa cells treated with 20 μg/mL nacodazol
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BUB1(699)
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
B0561-BULK:
B0561-VAR:
B0561-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ