スキップする
B0508
脳アセトンパウダー ウシ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine
製品B0508は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
form
powder
technique(s)
tissue culture: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Has been used as a crude source of calmodulin.
Brain acetone powder bovine may be used in studies tissue-specific genes leading to the expression of proteins important for the analysis of immunoreactivity, disease pathogenesis and drug targeting.
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)