Merck
AXYSCT150YS
スクリューキャップチューブ、O-リング付きキャップ付き、円錐形底
capacity 1.5 mL, yellow, sterile
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
screw top cap
yellow
無菌性
sterile
特徴
RCF 20,000 × g
包装
pack of 500 tubes
case of 8 packs
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
キャパシティ
1.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)