AXYFX38445FPR
ピペットチップ、 Beckman® FX Robotics System用
fine point, racked, capacity 45 μL, pkg of 5x3840tips/cs
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥689,700
¥689,700
出荷予定日2025年4月15日
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥689,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
キャパシティ:
45 μL
包装:
pkg of 5x3840tips/cs
メーカー/製品名:
Axygen Inc FX-384-45FP-R
Corning
Corning
¥689,700
出荷予定日2025年4月15日
メーカー/製品名
Axygen Inc FX-384-45FP-R
Corning
包装
pkg of 5x3840tips/cs
キャパシティ
45 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)