AV48836
Anti-METTL2B (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-FLJ11350, Anti-FLJ12760, Anti-METL, Anti-METTL2, Anti-METTL2A, Anti-Methyltransferase like 2B, Anti-PSENIP1
サイズを選択してください
¥62,700
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
About This Item
¥62,700
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
43 kDa
交差性
horse, human, pig, bovine, dog
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... METTL2B(55798)
詳細
Rabbit Anti-METTL2B antibody recognizes human, mouse, rat, canine, zebrafish, and bovine METTL2B.
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
AV48836-100UL:
AV48836-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)