安全性情報
AV48511
Sigma-Aldrich
Anti-ME3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-FLJ34862, Anti-Malic enzyme 3, NADP+-dependent, mitochondrial
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
出荷予定日2025年5月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
出荷予定日2025年5月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
67 kDa
交差性
rat, rabbit, human, dog, guinea pig, mouse, bovine
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ME3(10873)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ME3
アプリケーション
Rabbit Anti-ME3 antibody is suitable for western blot applications at a concentration of 1μg/ml.
生物化学的/生理学的作用
Malic enzyme catalyzes the oxidative decarboxylation of malate to pyruvate using either NAD+ or NADP+ as a cofactor. Mammalian tissues contain 3 distinct isoforms of malic enzyme: a cytosolic NADP(+)-dependent isoform, a mitochondrial NADP(+)-dependent isoform, and a mitochondrial NAD(+)-dependent isoform. ME3 is a mitochondrial NADP(+)-dependent isoform. Malic enzyme catalyzes the oxidative decarboxylation of malate to pyruvate using either NAD+ or NADP+ as a cofactor. Mammalian tissues contain 3 distinct isoforms of malic enzyme: a cytosolic NADP(+)-dependent isoform, a mitochondrial NADP(+)-dependent isoform, and a mitochondrial NAD(+)-dependent isoform. This gene encodes a mitochondrial NADP(+)-dependent isoform. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the biological validity of some variants has not been determined.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: PGPARPVPLKKRGYDVTRNPHLNKGMAFTLEERLQLGIHGLIPPCFLSQD
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
AV48511-50UG:
AV48511-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)