AV48186
Anti-ATP5B (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
別名:
Anti-ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, β polypeptide, Anti-ATPMB, Anti-ATPSB, Anti-MGC5231
サイズを選択してください
¥49,400
サイズを選択してください
About This Item
¥49,400
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
52 kDa
交差性
rat, human, bovine, dog, guinea pig, mouse, rabbit, horse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP5B(506)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
AV48186-100UL:
AV48186-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ