AV47471
Anti-TGM2 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗TG2抗体, 抗TGC抗体
サイズを選択してください
¥83,600
サイズを選択してください
About This Item
¥83,600
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
62 kDa
交差性
rat, mouse, rabbit, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TGM2(7052)
詳細
Rabbit Anti-TGM2 antibody recognizes chicken, bovine, human, mouse, rat, and zebrafish TGM2.
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
AV47471-50UG:
AV47471-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ