安全性情報
AV46493
Sigma-Aldrich
Anti-CCPG1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-CPR8, Anti-Cell cycle progression 1, Anti-KIAA1254
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
87 kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CCPG1(9236)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CCPG1
生物化学的/生理学的作用
CCPG1 acts as an assembly platform for Rho protein signaling complexes. It limits guanine nucleotide exchange activity of MCF2L toward RHOA, which results in an inhibition of both its transcriptional activation ability and its transforming activity. It does not inhibit activity of MCF2L toward CDC42, or activity of MCF2 toward either RHOA or CDC42. It may be involved in cell cycle regulation.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: TNLATENQYLRVSLEKEEKALSSLQEELNKLREQIRILEDKGTSTELVKE
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
AV46493-50UG:
AV46493-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhanhui Wang et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 35(4), 1403-1415 (2014-08-08)
The molecular cochaperone CDC37 regulates the activities of multiple protein kinases, and is an attractive broad-spectrum target in many types of cancers in which it is over-expressed. This study investigates the antitumour effects of inhibiting CDC37 in human hepatocellular carcinoma